Learn More
Butyl Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30333951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB8103901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl Carbamate
CAS 592-35-8
Formula molecolare C5H11NO2
Quantità 1 g
Sinonimo Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
SMILES CCCCOC(=O)N
IUPAC Name butyl carbamate
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Peso formulazione 117.079