Learn More
Butyl Carbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Butyl Carbamate |
| CAS | 592-35-8 |
| Formula molecolare | C5H11NO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| SMILES | CCCCOC(=O)N |
| IUPAC Name | butyl carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 117.15 |
| Peso formulazione | 117.079 |