Learn More
Butyl chloroformate, 98%
Codice prodotto. 10532781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10532781 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10236140 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10512591 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10532781 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 180170250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 592-34-7 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-34-7
Numero MDL MFCD00000650
InChI Key NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
PubChem CID 61140
IUPAC Name butyl carbonochloridate
SMILES CCCCOC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl chloroformate
Nota nome 98%
Punto di fusione -70.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C
Punto d'infiammabilità 39°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H9ClO2
Formula lineare ClCO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4110 to 1.4130
Quantità 25 mL
Beilstein 03, II, 11
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in butanol,ether,benzol,soluble in most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 136.58
Viscosità 0.95 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 136.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.