Learn More
Butyl Digol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10315220 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10315220 2.5 L 2.50L
10040070 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10315220 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/5300/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 112-34-5
Formula molecolare C8H18O3
Numero MDL 2881
Specifications
Punto di fusione -68°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 231°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 162.23g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement