Learn More
Butyl Digol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072887
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
112-34-5
C8H18O3
2881
112-34-5
C8H18O3
2881
Punto di fusione -68°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 231°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 162.23g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol