Learn More
Butyl formate, 97%
Codice prodotto. 10751822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751822 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10751822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403541000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 592-84-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl formate
Nota nome 98%
Acidità 2mg KOH/g max.
CAS 592-84-7
Punto di fusione -91.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8940g/mL
Punti di ebollizione 107.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H10O2
Formula lineare HCOO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.3886 to 1.3906
Numero MDL MFCD00003296
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.894
Sinonimo n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols,ethers,oils,hydrocarbons,soluble in acetone,soluble in many organic solvents
InChI Key NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC=O
IUPAC Name butyl formate
Molecular Weight (g/mol) 102.13
PubChem CID 11614
Viscosità <30 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl formate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.