Learn More
Butyl methacrylate, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10318640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10318640 1 L Bottiglia in vetro 1L
10616214 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10318640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216620010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-88-1 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-88-1 , 150-76-5
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Numero MDL MFCD00009444
InChI Key SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
IUPAC Name butyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCCCOC(=O)C(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl methacrylate
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -75.0°C
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 160.0°C to 163.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4225 to 1.4245
Quantità 1 L
Beilstein 02, III, 1286
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: very soluble in ether and ethanol,miscible in ethyl acetate
Stabilizzatore 10 to 110ppm MEHQ
Viscosità 1.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl methacrylate, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.