Learn More
Butyl Methacrylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methacrylic acid butyl ester |
| Quantità | 50 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3 |
| Peso formulazione | 142.0994 |