Learn More
Butyl Nitrite, TRC
Codice prodotto. 30011705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011705 5 g 5g
30005452 100 g 100g
30011578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011705 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6939205G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-16-1
Formula molecolare C4H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Sinonimo NSC 8426, n-Butyl Nitrite, Nitrous Acid, Butyl Ester
IUPAC Name butyl nitrite
SMILES O=NOCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl Nitrite
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Peso formulazione 103.0633