Learn More
Butyl Parahydroxybenzoate EP Impurity E, Mikromol™
Codice prodotto. 30049331
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049331 25 mg 25mg
17970896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049331 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0496.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butyl Parahydroxybenzoate EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl Parahydroxybenzoate
CAS 2-3-4247
Nomi componenti o analita Isobutyl Parahydroxybenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H14 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate (Isobutyl Parahydroxybenzoate), 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. E (EP), Isobutyl Parahydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 2-methylpropyl 4-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 194.0943 g/mol