Learn More
Cytiva Butyl-S Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatography Media
Codice prodotto. 10820331 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10820331 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10820331 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17097802
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The least hydrophobic medium in the Sepharose Fast Flow hydrophobic interaction chromatography (HIC) range and is particularly useful during the initial stages of purification process
  • Binds and elutes relatively strong hydrophobic molecules at comparatively low salt concentrations
  • Hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific binding
  • Purifies recombinant Hepatitis B virus surface antigen from CHO cells
  • Composed of cross-linked 6% agarose beads modified with butyl groups via thio-ether linkage
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 200 mL
Stabilità Stable in commonly used aqueous Buffers: 1 mM HCl, 1 M NaOH, 30% Isopropanol, 50% Ethylene Glycol, 70% Ethanol, 6 M Guanidine hydrochloride, 8 M Urea
Da utilizzare con (applicazione) For Hydrophobic Medium in The Sepharose Fast Flow Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Range and is Particularly Useful During The Initial Stages of PurifiCatIon Process
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Product Type Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow Media
Portata 250 to 400 cm/Hoμr
Dimensione particelle 45 to 165 μm
Pressione max 100 kPa
Matrix 6% Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 13
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Butyl-S
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl-S Sepharose 6 FF, 200 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol