Learn More
Butyl sec-Butyl Phthalate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Butyl sec-Butyl Phthalate |
| CAS | 97621-09-5 |
| Formula molecolare | C16H22O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Butyl 2-(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Butyl sec-Butyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H22O4/c1-4-6-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12(3)5-2/h7-10,12H,4-6,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CC |
| IUPAC Name | 2-O-butan-2-yl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 278.34 |
| Peso formulazione | 278.1518 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?