Learn More
Butyl Sodium Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30334086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30334086 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6938752.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl Sodium Sulfate
CAS 1000-67-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H9 O4 S . Na
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;butyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Peso formulazione 176.0119
Percent Purity >95