Learn More
Butyl Sodium Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30338503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30338503 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338503 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB693875250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl Sodium Sulfate
CAS 1000-67-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H9 O4 S . Na
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;butyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Peso formulazione 176.0119
Percent Purity >95