Learn More
Butylated Hydroxyanisole, 98.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11338769 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11338769 500 g
11328769 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338769 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210115990
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 25013-16-5
Formula molecolare C11H16O2
Molecular Weight (g/mol) 180.247
InChI Key MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC Name 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Butylated Hydroxyanisole
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Quantità 500 g
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Powder