Learn More
Butylated Hydroxytoluene, 99.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11358769 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358769 500 g 500g
11368769 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358769 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210116290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    45.15€ / 500g
    Risparmia 2.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 128-37-0
Formula molecolare C15H24O
Molecular Weight (g/mol) 220.356
InChI Key NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC Name 2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Butylated hydroxytoluene
Densità 1.048g/mL at 20°C
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Quantità 500 g
Peso formulazione 220.36
Forma fisica Crystalline