Specifica
| Materiale o nome chimico | Butylated hydroxytoluene |
| Densità | 1.048g/mL at 20°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 220.36 |
| Forma fisica | Crystalline |