Specifica
| Materiale o nome chimico | Butylated Hydroxytoluene |
| CAS | 128-37-0 |
| Densità | 7.6 (air = 1) |
| Formula molecolare | C15H24O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht |
| InChI Key | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.356 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Butylated Hydroxytoluene
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Butylated Hydroxytoluene
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?