Learn More
Butylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Butylbenzene |
| CAS | 104-51-8 |
| Formula molecolare | C10 H14 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | butylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.22 |
| Peso formulazione | 134.1096 |