Learn More
Butylene Glycol (Butane-1,3-diol), Mikromol™
Codice prodotto. 17957294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17957294 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17957294 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0839.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butylene Glycol (Butane-1,3-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Nomi componenti o analita 1,3-Butanediol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,3-Butanediol, (RS)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, (+/-)-Butane-1,3-diol, beta-Butylene glycol
InChI Formula InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CC(O)CCO
IUPAC Name butane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Quantità 250 mg
Peso formulazione 90.0681 g/mol