Learn More
Butylparaben, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16411118 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411118 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1431
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Specifica
Materiale o nome chimico Butylparaben
Forma fisica Solid
CAS 94-26-8
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H14O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Butyl parahydroxybenzoate Butyl paraben Butyl 4-hydroxybenzoate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 2.0 mg/mL (10.30 mM)
SMILES O=C(OCCCC)C1=CC=C(O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 98.88%
Grado Research
Research purposes only