Learn More
Butyltin trichloride, 97%
Codice prodotto. 10499890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10499890 100 g 100g
10092430 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10499890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 191201000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-46-3
Formula molecolare C4H9Cl3Sn
Molecular Weight (g/mol) 282.16
Numero MDL MFCD00000515
InChI Key YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
PubChem CID 14236
IUPAC Name butyl(trichloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Butyltin trichloride
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow or Straw-Yellow
Densità 1.6900g/mL
Punti di ebollizione 93.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3SnCl3
Indice di rifrazione 1.5215 to 1.5245
Quantità 100 g
Beilstein 04, IV, 4346
Indice di Merck 15, 1594
Gravità specifica 1.69
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 282.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyltin trichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.