Learn More
Butyltin Trichloride, TRC
Codice prodotto. 30347553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347553 500 g 500g
30330735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30347553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB809520500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl-tin trichloride
CAS 1118-46-3
Formula molecolare C4 H9 Cl3 Sn
Quantità 500 g
Sinonimo Butyltin trichloride (6CI), Butyltrichlorostannane, Butyltin trichloride (BuSnCl3), Butyltrichlorotin, Certincoat TC 100, Monobutyltin trichloride, NSC 67013, Trichlorobutylstannane, Trichlorobutyltin, n-Butyltin trichloride
InChI Formula InChI=1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name butyl(trichloro)stannane
Molecular Weight (g/mol) 282.18
Peso formulazione 281.8792