Learn More
Butyraldehyde, ≥99.0%, Honeywell™
Codice prodotto. 15615810 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15615810 1 L Bottiglia in vetro 1L
15605810 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15615810 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5381911L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.0%, dry
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-72-8
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00007023
InChI Key ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC Name butanal
SMILES CCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyraldehyde
Punto di fusione -81°C
Colore Colorless
Densità 0.8g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 46°C to 50°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CHO
Quantità 1 L
Numero UN UN1129
Beilstein 506061
Peso formulazione 72.11g/mol
Percent Purity ≥99.0%