Learn More
Butyraldehyde, 99%
Codice prodotto. 10686672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686672 1 L Bottiglia in vetro 1L
10540001 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10512094 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686672 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108090010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-72-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-72-8
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00007023
InChI Key ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC Name butanal
SMILES CCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyraldehyde
Punto di fusione -96.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8170g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C
Punto d'infiammabilità −12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CHO
Indice di rifrazione 1.3770 to 1.3830
Quantità 1 L
Beilstein 01, 662
Indice di Merck 15, 1595
Gravità specifica 0.817
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyraldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.