Learn More
Butyroin, 97%
Codice prodotto. 15618695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15618695 5 g 5g
15628695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15618695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 496-77-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-77-5
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00021928
InChI Key BVEYJWQCMOVMAR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo butyroin, 5-hydroxy-4-octanone, 4-octanone, 5-hydroxy, 5-octanol-4-one, octan-4-ol-5-one, fema no. 2587, 5-hydroxy-octan-4-one, acmc-1aijr, ksc236m9n, +/--5-hydroxy-4-octanone
PubChem CID 219794
IUPAC Name 5-hydroxyoctan-4-one
SMILES CCCC(O)C(=O)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Butyroin
Punti di ebollizione 80.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 144.22
Percent Purity 97%