Learn More
Butyrolactone 3, TRC
Codice prodotto. 30011480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011480 50 mg 50mg
30009303 1 mg 1mg
30008464 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011480 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB76101050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 778649-18-6
Formula molecolare C9 H12 O4
Molecular Weight (g/mol) 184.189
Sinonimo (2R,3S)-rel-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic Acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic Acid, 3-Furancarboxylic acid, tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-, (2R,3S)-rel-, rel-(2R,3S)-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Butyrolactone 3, MB 3
IUPAC Name (2S,3R)-4-methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
SMILES CCC[C@@H]1OC(=O)C(=C)[C@H]1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyrolactone 3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
Peso formulazione 184.0736