Learn More
Butyrophenone, 99%
Codice prodotto. 11463764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463764 250 g 250g
11408760 25 g 25g
11453764 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463764 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11345.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.205 g/mol
Butyrophenone is used as intermediates of Liquid Crystals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Butyrophenone is used as intermediates of Liquid Crystals
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Protect from light. Store under an inert atmosphere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-40-9
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD00009397
InChI Key FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC Name 1-phenylbutan-1-one
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Butyrophenone
Punto di fusione 11°C to 13°C
Densità 1.021
Punti di ebollizione 222°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.5195
Quantità 250 g
Beilstein 508305
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 99%