Learn More
Butyrophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 17973196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973196 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0877.130100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butyrophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Nomi componenti o analita n-Butyrophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Butyrophenone, 1-Phenylbutan-1-one, n-Butyrophenone
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
SMILES CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 1-phenylbutan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 148.0888 g/mol