Learn More
Butyrophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Butyrophenone |
| CAS | 495-40-9 |
| Formula molecolare | C10 H12 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Butyrophenone (6CI,8CI), 1-Phenyl-1-butanone, 1-Benzoylpropane, Butanophenone, NSC 8463, Phenyl n-propyl ketone, Phenyl propyl ketone, Propyl phenyl ketone, n-Butyrophenone, n-Propyl phenyl ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | 1-phenylbutan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.2 |
| Peso formulazione | 148.0888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?