Learn More
Abnova™ Butyryl Cholinesterase (Horse)
Codice prodotto. 16151760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 Units
Dimensione della confezione:
500 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16151760 500 Units 500 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16151760 Fornitore Abnova™ N. del fornitore P5213.500Units
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Used for Enzyme
#REF!
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity
Peso molecolare 440kDa
Nome Butyryl Cholinesterase(Horse)
Metodo di preparazione Native protein purified from Horse Serum
Quantità 500 Units
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C.
Status giuridico RUO
Nome comune BUTYRYL
Saggi Butyryl Cholinesterase Assay
Attività biologica ≥4 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes 1 ≥ mole of acetylchoine per minute at 25°C, pH 7.4.
Specie Horse
Tag proteine None
Sistema di espressione Native protein purified from Horse Serum
Forma Lyophilized