Learn More
BV6, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483167
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483167 50 mg 50mg
16449677 5 mg 5mg
16447146 100 mg -
16407148 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16483167 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
Specifica
Materiale o nome chimico BV6
CAS 1001600-56-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C70H96N10O8
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 58 mg/mL (48.11 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCNC([C@@H](NC([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](NC([C@H](CCC5)N5C([C@H](C6CCCCC6)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Molecular Weight (g/mol) 1205.57
Peso formulazione 1205.57
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only