Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Sistemi di aspirazione del fluido BVC VACUUBRAND™ per coltura cellulare
Codice prodotto. 12683315 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Height (Metric):
43 cm
49 cm
50 cm
50 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
23 cm
25 cm
40.8 cm
40.8 cm
Modello:
BVC Basic G
BVC Control
BVC Control G
BVC Professional G
BVC professionale
Base BVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Tipo di spina:
CEE
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Height (Metric) Lunghezza complessiva (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione Tipo di spina
12683315 50 cm 40.8 cm BVC Control Pezzo -
12653315 49 cm 25 cm Base BVC Pezzo -
12663315 43 cm 40.8 cm BVC Control G Pezzo CEE
12603325 43 cm 40.8 cm BVC Professional G Pezzo CEE
12693315 50 cm 40.8 cm BVC professionale Pezzo CEE
12673315 43 cm 23 cm BVC Basic G Pezzo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12683315 Fornitore BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N. del fornitore 20727200
In stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
BVC Fluid Aspiration Systems for Cell Culture are designed for optimal vacuum control, efficient supernatant aspiration, and safe disposal of biological fluids.
I modelli Basic, Control e Professional risolvono le esigenze di aspirazione dei fluidi.
  • I recipienti da 2 o 4 l consentono la raccolta e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti biologici.
  • Biofiltro autoclavabile e idrofobico da 0.2 μm per la protezione della pompa o altri generatori di vuoto da aerosol a rischio biologico.
  • VacuuHandControl (VHC) mantiene tutti i fluidi all'interno del tubo di aspirazione per un isolamento assoluto e la massima igiene.
  • I modelli G sono dotati di un recipiente di raccolta in vetro da 2 l con rivestimento per la protezione da graffi e schegge e la massima resistenza alla candeggina.
  • Le versioni standard comprendono un flacone in polipropilene per impieghi pesanti da 4 l per una maggiore capacità.
  • I modelli Control e Professional dispongono di potenti pompe a vuoto VACUUBRAND™ progettate per applicazioni chimiche di durata straordinaria e potenza sufficiente per due utenti.
  • Il design razionale raccoglie flacone, controlli e pompa (modelli Control e Professional), in una struttura di piccole dimensioni ideale per i laboratori.
  • I connettori rapidi sono in dotazione con il modello (escluso G) Professional standard, ma possono essere aggiunti agli altri cinque modelli.
BVC Basic
  • La versione non alimentata è progettata per l'utilizzo in rete sotto vuoto VACUU LAN, con il sistema sotto vuoto centrale o con pompa condivisa.
  • Garantisce un elevato livello di vuoto nel flacone di aspirazione e disattiva la connessione alla linea quando viene raggiunto il livello di sottovuoto adeguato.
  • In dotazione: supporto metallico rivestito a polvere stabile e facile da pulire, filtro aerosol da 0.2 μm e VacuuHandControl.
  • Disponibile nelle versioni in polipropilene per applicazioni gravose o in vetro resistente alla candeggina.
BVC Control
  • BVC Control offre una potente e silenziosa pompa a vuoto VACUUBRAND progettata per applicazioni chimiche che elimina l'esigenza di ottenere il vuoto a livello centrale.
  • I materiali a rischio biologico possono essere confinati in un'area locale.
  • Quando si utilizza VacuuHandControl, la pompa si accende e si spegne automaticamente a richiesta in modo da ridurre ulteriormente il rumore.
  • Il pannello tattile facile da pulire indica e consente di regolare la soglia di commutazione del livello di vuoto.
  • Disponibile con flacone in polipropilene da 4 l o di vetro da 2 l resistente alla candeggina.
BVC Professional
  • Include un sensore esterno di livello del liquido che non entra in contatto con il contenuto del flacone.
  • Uno specifico programma di disinfezione consente di aspirare il disinfettante dopo aver spento il sistema per decontaminare VacuuHandControl.
  • Il flacone in polipropilene da 4 l viene fornito come standard con i connettori rapidi.
  • Il flacone in vetro da 2 l “a prova di candeggina” include raccordi portagomma; connettori rapidi disponibili a richiesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vuoto max 150 mbar (112 Torr)
Include Flacone in polipropilene da 4 l, pompa per vuoto, biofiltro da 0.2 μm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Modello BVC Control
Livello di rumorosità 45 dBA
Peso (sistema imperiale) 16.09 libbre
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 0.4/0.5 cfm
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 19.68 in.
Overall Height (Metric) 50 cm
Overall Length (English) 16.06 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 40.8 cm
Overall Width (English) 7.63 in.
Tipo di pompa Chemistry Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 230 V
Requisiti di stoccaggio Da 14 a 140 °F
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.