Learn More
BW-A 78U, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098953
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16420509 1 mg 1mg
16405527 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16420509 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100118
MedChemExpress BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico BW-A 78U
CAS 101155-02-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H12FN5
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 257.27
Peso formulazione 257.27
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only