Learn More
C-176, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494728 10 mg 10mg
16457447 5 mg 5mg
16451017 50 mg 50mg
16415556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16494728 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112906
MedChemExpress C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico C-176
CAS 314054-00-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H7IN2O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (174.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)NC2=CC=C(I)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 358.09
Peso formulazione 358.09
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only