Learn More
Hamilton™ C-18 Guard Cartridge Starter Kit
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Pressione max | 5000 psi |
| Tipo | Starter Kit |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.6 mm |
| Include | 1 holder, 1 cartridge |
| Fase stazionaria | HxSil C18 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Formato colonna | Guard Cartridge Kit |
| Vedi altri risultati |