Learn More
C-276 foil, 0.2mm (0.008in) thick
Codice prodotto. 15421947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421947 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15421947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043994.GH
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
High strength, corrosion resistant alloy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico C-276 foil
Nota nome 0.2mm (0.008 in.) thick
Quantità 100 x 100 mm
Forma Foil
Numero MDL MFCD00801065