Learn More
Ekastu Safety™ C 607/Selecta Model Full Face Mask
Codice prodotto. 10396071
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Standard Thread
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento
10396071 Standard Thread
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10396071 Fornitore Ekastu Safety™ N. del fornitore 466611
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Anti-scratch, anti-fogging, non-reflecting and distortion-free polycarbonate visor with a large field of vision. EKASTU Safety™ C 607/Selecta Model Full Face Mask is constructed of non-irritating EPDM and includes standard thread connection in accordance with DIN EN 148-1.
  • Anti-scratch, anti-fogging, non-reflecting and distortion-free polycarbonate visor with very large field of vision
  • Ultimative level of comfort by ergonomic construction and design
  • Facepiece consists of non-irritating EPDM which is resistant to ageing and guarantees outstanding mechanical and chemical resistance
  • 5-point harness locks the mask quickly and securely in place
  • With standard thread connection DIN EN 148-1
  • 2 Cool Down exhalation valves
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 148-2
Tipo di collegamento Standard Thread
Design Type Ergonomic
Materiale Polycarbonate, EPDM
Product Type Full Face Mask
Stile dell'imbragatura 5-point
Materiale (maschera) Polycarbonate
Materiale (lente) Polycarbonate
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 520 g