Learn More
C-Desmethyl Metoprolol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 253.1678 |