missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C-Desmethyl Metoprolol, TRC

Codice prodotto. p-200158373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30364393 100 mg 100mg
30350902 10 mg 10mg
30354926 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30364393 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD292068100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 109632-08-8
Formula molecolare C14 H23 N O3
Molecular Weight (g/mol) 253.34
Sinonimo (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP)
IUPAC Name 1-(ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
SMILES CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1

Specifica

Materiale o nome chimico (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
Peso formulazione 253.1678
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.