Learn More
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Spooled Precision Pump Tubing
Maintain flexibility at extreme temperatures
660.00€ - 2365.00€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA approved
Materiale C-Flex
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
MaxOperatingTempMetric 100°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
11826783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06427-26
26
2365.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11836783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06427-73
73
660.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11846783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
06427-82
82
850.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
  • Ultra smooth inner surface results in fewer extractables
Masterflex™ C-Flex™ Precision pump tubing offers enhances biocompatibility with longer pumping life. This tubing is nonpyrogenic, noncytotoxic, and nonhemolytic — protecting the purity of your fluid. Heat sealable and weldable, C-Flex tubing is ideal for biopharmaceutical processing and storage and botanical production.
Specifica
Specifica
FDA approved
-40°C
100°C
C-Flex
Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation