Learn More
Masterflex™ C-Flex Microbore Extension Tubing
173.00€
Specifica
Product Type | Microbore Extension Tubing |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | C-Flex |
Min. Operating Temperature (Metric) | -40°C |
Quantità confezione | 1 Roll |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11709899
|
Masterflex™
95718-10 |
0.19 mm |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11719899
|
Masterflex™
95718-12 |
0.25 mm |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11745199
|
Masterflex™
95718-18 |
0.51 mm |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11755199
|
Masterflex™
95718-26 |
0.89 mm |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765199
|
Masterflex™
95718-30 |
1.02 mm |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Microbore Extension Tubing | |
C-Flex | |
1 Roll |
Autoclavable | |
-40°C | |
135°C |