Learn More
Masterflex™ C-Flex microbore tubing
Codice prodotto. 11775199
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.42 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775199
Marca: Masterflex™ 9571834
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, non-DEHP, Non-phthalate, RoHS, ADCF
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.42 mm
Materiale C-Flex
Overall Length (Metric) 15.24 m
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Dimensioni dei tubi 34
Colore Opaque
Max. Operating Temperature (Metric) 275°C