Learn More
Masterflex™ Tubo C-Flex
Description
Meets the demands of various industries
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | La resina è conforme ai requisiti USP di Classe VI. I tubi sono prodotti in conformità alle procedure GMP |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.4 mm |
| Overall Length (Metric) | 7.62 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Usi generici in laboratorio che richiedono ottime prestazioni e lunga durata |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Sterilità | Sterili |
| Show More |