Learn More
Masterflex™ Tubo C-Flex
Descrizione
Meets the demands of various industries
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI requirements, FDA, GMP |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.4 mm |
| Overall Length (Metric) | 7.5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Usi generici in laboratorio che richiedono ottime prestazioni e lunga durata |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Vedi altri risultati |