Learn More
BICASA Postazione di lavoro serie C-Frame
Codice prodotto. 17497403 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
17497403 750 x 1200 x 750 mm Pezzo
17467403 750 x 900 x 750 mm Pezzo
17477403 750 x 900 x 880 mm Pezzo
17487403 900 x 900 x 880 mm Pezzo
17407413 750 x 1200 x 880 mm Pezzo
17417413 900 x 1200 x 880 mm Pezzo
17427413 750 x 1500 x 750 mm Pezzo
17437413 750 x 1500 x 880 mm Pezzo
17447413 900 x 1500 x 880 mm Pezzo
17457413 750 x 1800 x 750 mm Pezzo
17467413 750 x 1800 x 880 mm Pezzo
17477413 900 x 1800 x 880 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 17497403 Fornitore BICASA N. del fornitore TN.1200.750.750.HPL
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Postazione di lavoro serie C-Frame con piano di lavoro in HPL mm 20sp e telaio verniciato a polvere poliuretanica colore argento
  • Postazione di lavoro serie C-Frame
  • Struttura smontabile con traverse orizzontali e telai laterali a C in tubolare d'acciaio verniciati a polvere poliuretanica Colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Pannello paragambe in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore grigio chiaro (2 decorativi)
  • Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
  • Certificati EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Con spalle a C e piedini di livellamento
  • Portata utile (uniformemente distribuita) Kg 400
  • Piano di lavoro in HPL colore Pastel Grey con anima nera
Specifica
Colore Light Gray
Materiale Steel
Adjustable (Height) No
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 13150
Dimensioni (P x L x A) 750 x 1200 x 750 mm
Tipo di cornice C-Frame
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 882 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 400 kg
Materiale del ripiano HPL
Rivestimento superficiale Polyurethane Powder Coating
Con ruote No