Learn More
BICASA Postazione di lavoro serie C-Frame
Codice prodotto. p-7229258 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) unitSize
17467403 750 x 900 x 750 mm Pezzo
17477403 750 x 900 x 880 mm Pezzo
17487403 900 x 900 x 880 mm Pezzo
17497403 750 x 1200 x 750 mm Pezzo
17407413 750 x 1200 x 880 mm Pezzo
17417413 900 x 1200 x 880 mm Pezzo
17427413 750 x 1500 x 750 mm Pezzo
17437413 750 x 1500 x 880 mm Pezzo
17447413 900 x 1500 x 880 mm Pezzo
17457413 750 x 1800 x 750 mm Pezzo
17467413 750 x 1800 x 880 mm Pezzo
17477413 900 x 1800 x 880 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 17467403 Fornitore BICASA N. del fornitore TN.0900.750.750.HPL
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Postazione di lavoro serie C-Frame con piano di lavoro in HPL mm 20sp e telaio verniciato a polvere poliuretanica colore argento
  • Postazione di lavoro serie C-Frame
  • Struttura smontabile con traverse orizzontali e telai laterali a C in tubolare d'acciaio verniciati a polvere poliuretanica Colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Pannello paragambe in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore grigio chiaro (2 decorativi)
  • Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
  • Certificati EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Con spalle a C e piedini di livellamento
  • Portata utile (uniformemente distribuita) Kg 400
  • Piano di lavoro in HPL colore Pastel Grey con anima nera
Specifica
Colore Light Gray
Adjustable (Height) No
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 13150
Dimensioni (P x L x A) 750 x 900 x 750 mm
Tipo di cornice C-Frame
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 882 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 400 kg
Materiale del ripiano HPL
Rivestimento superficiale Polyurethane Powder Coating
Con ruote No
Materiale Steel