missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ c-Jun Monoclonal Antibody (C.238.2)
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 11529491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11529491 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11529491 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA515172

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

It is not recommended to aliquot this antibody.

c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene c-Jun
Applicazioni ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone C.238.2
Concentrazione 48 μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
Gene JUN
N. accesso geni P05412, P05627, P17325
Alias gene Activator protein 1; AH119; AP1; AP-1; Avian sarcoma virus 17 (v-jun) oncogene homolog; cjun; c-Jun; c-jun transcription factor; enhancer-binding protein AP1; I79_009953; immediate early; JUN; Jun A; Jun activation domain binding protein; Jun oncogene; jun proto-oncogene; Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; Junc; JUND; p39; proto-oncogene c-Jun; Rjg-9; transcription factor; transcription factor AP-1; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog
Simboli geni JUN
Specie ospite Rabbit
Immunogeno GST-c-Jun protein corresponding to the amino-terminal sequence of human c-Jun.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 16476, 24516, 3725
Target Species Human, Mouse, Monkey, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.