Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ C L E D Medium Cm301 Oxoid
Codice prodotto. 12784156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12784156 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12784156 Fornitore Thermo Scientific™ Oxoid™ N. del fornitore CM0301T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00€
    502.50€ / 5kg
    Risparmia 1182.50€
    70% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Urinary Bacteriology
Quantità 5 kg
Descrizione Cystine-Lactose-Electrolyte Deficient Medium