Learn More
IKA™ Configurazione completa per agitatore magnetico con piastra in ceramica C-MAG HS 7
Sfoglia Tutto IKA ProdottiDescription
Magnetic stirrer with ceramic heating plate. Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer.
Package consists of:
- C-MAG HS 7
- ETS-D5 Electronic Contact Thermometer
- H 16 V Support rod
- H 44 Boss head clamp
- H 38 Holding rod
C-Mag HS 7 Ceramic Plate Magnetic Stirrer offers:
- Ceramic glass plate, offering excellent chemical resistance
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot surface warning indicator to prevent burns
- Stirs volumes up to 10 liters (H2O)
- Digital display
- Digital error display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Specifications
Specifications
| Speed | da 100 a 1500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Ceramic |
| Tensione | 230/120/100 V |
| Wattage | 1020 w |
| Altezza (sistema metrico) | H 105 mm |
| Top Plate Length (Metric) | 180 mm |
| Larghezza piastra superiore (sistema metrico) | 180 mm |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Include | C-Mag HS7, termometro a contatto ETS-D5, H16V asta di supporto HS7, supporto per asta H16V, asta di sostegno H38, morsetto H44 |
| Show More |